Merck
148008
Sigma-Aldrich
异丁酸甲酯
99%
别名:
2,2-二甲基乙酸甲酯, 2-甲基丙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCOOCH3
CAS号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1740720
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
溶解度
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
通过使用质谱已对射频诱导的异丁酸甲酯等离子体进行了研究
應用
异丁酸甲酯在强制瑞利散射研究中作为稀释剂用于测量聚(甲基丙烯酸甲酯)中包含樟脑醌的三元体系的扩散系数
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mass spectrometry of and deposition-rate measurements from radiofrequency-induced plasmas of methyl isobutyrate, methyl methacrylate and n-butyl methacrylate.
O'Toole L, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 91(9), 1363-1370 (1995)
Penetrant diffusion in poly (methyl methacrylate) near Tg: dependence on temperature and polymer weight fraction.
Tonge MP, et al.
Polymer, 41(10), 3659-3670 (2000)