Merck
14569
Sigma-Aldrich
α,ω-双{2-[(3-羧基-1-氧丙基)氨基]乙基}聚乙二醇
Mr 6,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
别名:
O,O′-双[2-(琥珀酰氨基)乙基]聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
α,ω-双{2-[(3-羧基-1-氧丙基)氨基]乙基}聚乙二醇, Mr 6000
形狀
powder
品質等級
分子量
Mr 6000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-end
carboxylic acid
α-end
carboxylic acid
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES 字串
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)