Merck
14526
Sigma-Aldrich
O,O′-二(2-氨基丙基)聚丙二醇-嵌段-聚乙二醇-嵌段-聚丙二醇
Mr 600
别名:
Jeffamine® ED-600
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
产品名称
O,O′-二(2-氨基丙基)聚丙二醇-嵌段-聚乙二醇-嵌段-聚丙二醇, 500
描述
132 g/eq AHEW (Amine hydrogen equivalent wt)
品質等級
分子量
Mr ~600
pH值
11.7(lit.)
黏度
72 cSt(20 °C)(lit.)
mp
-10 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
闪点160°C (Lit.)
應用
修饰聚酰胺以增强亲水性。
制备生物相容性制品和包被层。
与异氰酸酯一起用于制备水凝胶。
特点和优势
  • 聚醚的柔韧性
  • 聚乙二醇的亲水性。
  • 胺端基的反应性。
  • 聚乙二醇的生物相容性。
法律資訊
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)