Merck
115894
Sigma-Aldrich
三苯胂氧化物
97%
别名:
(Diphenylarsoroso)benzene, Triphenylarsine monoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3AsO
CAS号:
分子量:
322.23
Beilstein:
2939833
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[As](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15AsO/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
CLVJBRYGLQNRDA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)