Merck
110892
Sigma-Aldrich
反-2-己烯
97%
别名:
(E)-2-Hexene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719020
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
263 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
97%
自燃溫度
473 °F
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
密度
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
反式-2-己烯是通过双键移位和顺式-反式异构化形成的,可以使用微反应器-GLC技术进行研究
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-13.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-25 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)