Merck
07541
Sigma-Aldrich
(RP)-1-二环己基膦-2-[(R)-α-(二甲氨基)-2-(二环己基膦)苄基]二茂铁
≥97%
别名:
(1S)-1-(二环己基膦)-2-[(R)-[2-(二环己基膦)苯基](二甲氨基)甲基]二茂铁(符合 CAS 标准), Taniaphos SL-T002-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H63FeNP2
分子量:
711.76
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
儲存條件
under inert gas
官能基
amine
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)c5ccccc5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C38H58NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h15-17,26-33,38H,3-14,18-25H2,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
InChI 密鑰
DOWXTPVXDDGHHG-VROLVAQFSA-N
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)