Merck
稳定同位素
该图显示了科学家在实验室如何使用稳定同位素标记的生物分子
ISOTEC®稳定同位素是一种稳定同位素化合物,范围从气体到复杂分子。此类化合物可用于蛋白质组学和代谢组学的示踪剂研究、MRI/MRS试剂以及其他广泛的生物医学应用。
示踪剂和通量研究都得益于稳定的同位素标记的辅助。研究人员可以通过追踪自然发生的和疾病指示的代谢产物来研究代谢途径。此外,使用我们稳定同位素标记的内标结合质谱测定可以阐明外源物质或微扰对代谢组的影响。
相关产品资源
稳定同位素的应用
我们的稳定同位素标记化合物在代谢和营养研究中的应用提供了一种剖析生化途径的手段。用于基础科学研究的同位素标记的化合物可实现对代谢途径在维持生理状态中作用的检测。使用稳定同位素标记的代谢物进行的体内研究揭示了代谢的重要方面,包括相关途径和通量。
通过核磁共振光谱学进行高分辨率结构测定的一个重要工具是使用稳定的同位素标记生物分子。通过选择性地或均匀地将稳定同位素掺入蛋白质中,研究人员可以显著降低其光谱的复杂性。13C、15N和氘是通过微生物表达系统、肽合成或无细胞提取物掺入蛋白质的最常见同位素。
在医学影像中使用稳定的同位素化合物,并结合体内13C-MRS技术,可提供一种探索与能量有关的代谢途径通量的方法,从而可以对神经精神疾病、癌症和其他疾病进行早期诊断和治疗。
对于这些以及许多其他应用,我们提供了同位素标记的碳水化合物、氨基酸、受保护的氨基酸、代谢产物、脂肪酸、维生素、类固醇、其他生物活性化合物以及细胞培养基及其成分的全面产品组合。我们还为倾向自己制造化合物的研究人员提供同位素标记的合成砌块。凭借我们在同位素合成方面的专业知识,我们能随时为您的所有特定需求提供定制化合物。
产品亮点
Metabolic Imaging with Hyperpolarization
利用超极化技术进行代谢成像
13C标记代谢物检测可呈现关于体内代谢变化的MRI图像,用于诊断癌症和其他疾病。