IC Separacja jonów chlorkowych, fluorkowych, azotynowych, bromkowych, azotanowych, fosforanowych i siarczanowych na urządzeniu Metrohm Metrosep A Supp 5
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
column
Metrosep A Supp 5, 15 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (Metrohm 6.1006.520)
mobile phase
[A] 3.2 mM sodium carbonate; [B] 1.0 mM sodium bicarbonate
flow rate
0.7 mL/min
column temp.
25 °C
detector
conductivity
injection
20 μL
sample
chloride, fluoride (2 mg/L), nitrite (5 mg/L), bromide, nitrate, phosphate, sulfate (10 mg/L)