Konwerter absorbancji na transmitancję
Użyj poniższego kalkulatora do konwersji wartości absorbancji na transmitancję i odwrotnie. Tabela referencyjna wartości transmitancji na absorbancję znajduje się poniżej.
Co to jest prawo Beera Lamberta?
Prawo Beera Lamberta, które jest również określane jako prawo Beera, opisuje zależność między absorbancją (A), molowym stężeniem substancji rozpuszczonej w M (c) i długością drogi światła do próbki w centymetrach (l). Absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia i długości: A = εcl. ε to molowy współczynnik absorpcji zależny od długości fali i jest on stały dla danej substancji.ε ma jednostki L mol - 1 cm - 1. Prawo Beera zapewnia liniową zależność między stężeniem a absorbancją, którą można wykreślić w celu uzyskania łatwego w użyciu wykresu.
Kalkulator piwa Lambert
Tabela transmitancji do absorbancji
Absorbancja i transmitancja to pomiary stosowane w spektrofotometrii. Spektrofotometria mierzy ilość energii promieniowania pochłanianej przez substancję przy różnych długościach fali światła. Technika ta jest przydatna do określania tożsamości nieznanej substancji, a także, przy użyciu zestawu wzorców, do określania stężenia substancji w próbce.
Tabela transmitancji do absorbancji umożliwia szybką konwersję z wartości transmitancji na absorbancję w laboratorium lub w terenie.
Transmittance | Absorbance (AU) |
---|---|
100% | 0 |
99% | 0.004 |
98% | 0.009 |
97% | 0.013 |
96% | 0.018 |
95% | 0.022 |
90% | 0.046 |
85% | 0.071 |
80% | 0.097 |
75% | 0.125 |
70% | 0.155 |
65% | 0.187 |
60% | 0.222 |
55% | 0.26 |
50% | 0.301 |
45% | 0.347 |
40% | 0.398 |
35% | 0.456 |
30% | 0.523 |
25% | 0.602 |
20% | 0.699 |
15% | 0.824 |
10% | 1 |
5% | 1.301 |
1% | 2 |
Jak oblicza się absorbancję na podstawie transmitancji?
Absorbancję można obliczyć na podstawie procentowej transmitancji (%T) za pomocą następującego wzoru:
Absorbancja = 2 - log(%T)
Transmitancja (T) to ułamek padającego światła, które jest transmitowane. Innymi słowy, jest to ilość światła, która "pomyślnie" przechodzi przez substancję i wychodzi z drugiej strony. Jest ona zdefiniowana jako T = I/Io, gdzie I = światło przepuszczane ("wyjściowe") i Io = światło padające ("wejściowe"). %T to po prostu (I/Io) x 100. Na przykład, jeśli T = 0,25, to %T = 25%. Wartość %T równa 25% oznaczałaby, że 25% światła przeszło przez próbkę i pojawiło się po drugiej stronie. Absorbancja (A) jest odwrotnością transmitancji i określa ilość światła pochłoniętego przez próbkę. Absorbancja jest obliczana jako logarytmiczna funkcja T: A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).
Absorbancję do transmitancji można również określić za pomocą powyższego kalkulatora.
Inne konwertery jednostek
- Konwerter jednostek temperatury
- Konwerter jednostek ciśnienia
- Konwerter jednostek objętości
- Konwerter jednostek natężenia przepływu
- Konwerter jednostek masa/waga
- Konwerter jednostek absorbancji/transmitancji
- Konwerter jednostek długości
- Konwerter jednostek gęstości
- Konwerter jednostek momentu obrotowego