Merck
SMB00179
Sigma-Aldrich
Isokaempferide
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
3-Methoxyapigenin, 3-Methylkaempferol, 3-Methylkempferol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-14(20)13-11(19)6-10(18)7-12(13)22-15(16)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-19H,1H3
Klucz InChI
VJJZJBUCDWKPLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Działania biochem./fizjol.
Isokaempferide is a flavonol component of a Brazilian folk medicine treatment for asthma.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)