SAB3500873
Monoclonal Anti-HEMAGGLUTININ antibody produced in mouse
clone 7B9B2, affinity isolated antibody
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B9B2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.