Key Documents
SAB1402691
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC75082
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... APOC2(344)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is secreted in plasma where it is a component of very low density lipoprotein. This protein activates the enzyme lipoprotein lipase, which hydrolyzes triglycerides and thus provides free fatty acids for cells. Mutations in this gene cause hyperlipoproteinemia type IB, characterized by hypertriglyceridemia, xanthomas, and increased risk of pancreatitis and early atherosclerosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
APOC2 (AAH05348, 23 a.a. ~ 101 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TQQPQQDEMPSPTLLTQVKESLSSYWESAKTAAQNLYEKTYLPAVDEKLRDLYSKSTAAMSTYTGIFTDQVLSVLKGEE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1