Merck
S9311
Sigma-Aldrich
SIB 1893
>99%, solid
Synonim(y):
[E]-2-Methyl-6-[2-phenylethenyl]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
>99%
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 18 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(\C=C\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3/b11-10+
Klucz InChI
SISOFUCTXZKSOQ-ZHACJKMWSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
SIB 1893 may be used in mGluR5 metabotropic glutamate receptor-mediated cell signaling studies.
Działania biochem./fizjol.
SIB 1893 non-competitively inhibits glutamate-induced increase in Ca2+ at human metabotropic glutamate receptor 1 (hmGluR1).1 It also acts as a positive allosteric modulator of hmGluR4.2
Selective and noncompetitive mGlu5 metabotropic glutamate receptor antagonist.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)