Kluczowe dokumenty
MAK190
ATP Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests
Synonim(y):
Adenosine triphosphate Assay Kit
About This Item
Polecane produkty
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
powiązane choroby
cancer; neurological disorders
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- ATP Assay Buffer
- ATP Probe, in DMSO
- ATP Converter
- Developer Mix
- ATP Standard, 1.0 μmole
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)