Kluczowe dokumenty
BCR614S7
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs) solution
BCR®, certified reference material, Solution S7
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR614S7
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)