Kluczowe dokumenty
PRCYMAG40PMX23BK
Millipore
11468 Panel koralików magnetycznych z cytokinami naczelnych - wstępnie zmieszane opakowanie oszczędzające miejsce 23 Plex (luzem)
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in non-human primate serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
10549 test immunologiczny na obecność cytokin u naczelnych, Panel cytokin dla naczelnych Millipore, Zestaw multipleksowy małpich cytokin
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
linearity: 110.3%
(1:06)
linearity: 121.6%
(1:12)
linearity: 126.2%
(1:24)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-10, IL-18)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(IL-4)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Układ odpornościowy jest zorganizowaną, złożoną siecią struktur i procesów biologicznych, które chronią przed chorobami. Na przykład cytokiny i chemokiny pośredniczą bezpośrednio w interakcjach między komórkami, regulując docelowe odpowiedzi komórek odpornościowych. Reakcje te prowadzą do stanu zapalnego, w którym układ odpornościowy próbuje wyeliminować obce antygeny i rozpocząć proces gojenia. W związku z tym proces zapalny odgrywa kluczową rolę ochronną w odporności. Ponadto badania nad cytokinami i chemokinami mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, a także stanów chorobowych, takich jak choroby autoimmunologiczne, reakcje alergiczne, posocznica i rak.
Wstępnie zmieszany panel cytokin 11468 dla naczelnych jest przeznaczony do jednoczesnego oznaczania ilościowego następujących cytokin w lizacie tkanek/komórek i supernatancie hodowli
próbki oraz próbki surowicy lub osocza: G-CSF, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL8, IL-10, IL-12/23(p40), IL-13, IL-15, IL-17A, MCP-1, MIP-1β, MIP-1α, sD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF i IL-18.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
AKTUALIZACJA >>
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Reaktywność krzyżowa
Pary przeciwciał w panelu są specyficzne tylko dla pożądanego analitu i nie wykazują lub wykazują znikomą reaktywność krzyżową z innymi analitami w panelu.
Zastosowanie
  • Anality: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1RA, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, IL-18, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, sCD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF.
  • Zalecany typ próbki: Surowica, osocze i hodowla komórkowa
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: Czyste
  • Czas testu: Przez noc lub jeden dzień. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się inkubację przez noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Czułość dla poszczególnych cytokin/chemokin - patrz protokół zestawu
Zakres krzywej standardowej: Dokładne stężenie (sCD40L, TNFα) można znaleźć w arkuszu analizy QC.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1ra, IL-1ß, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, MCP-1, MIP-1α, MIP-1ß, TGF-α, VEGF
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huiwen Zheng et al.
Cell reports, 39(8), 110864-110864 (2022-05-21)
The pathological and immune response of individuals with COVID-19 display different dynamics in lung and intestine. Here, we depict the single-cell transcriptional atlas of longitudinally collected lung and intestinal tissue samples from SARS-CoV-2-infected monkeys at 3 to 10 dpi. We