MABN630
Anti-SDHA Antibody, clone 7H11.2
clone 7H11.2, from mouse
Synonim(y):
Flavoprotein subunit of complex II, Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7H11.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDHA(6389)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected SDHA in human cerebral cortex and human cardiac myocytes tissues.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL diultion of this antibody detected SDHA in 10 µg of Human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1