Kluczowe dokumenty
MAB8582-M
Sigma-Aldrich
Mouse Anti-RSV Fusion Protein, clone 102-10B (KC)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
102-10B
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
Opis ogólny
A2
Specyficzność
Reacts with RSV fusion protein 1c.
Zastosowanie
Epitope: all type B strains
Postać fizyczna
Liquid in 0.02M PB, 0.25M NaCl, 0.1% sodium azide pH 7.6.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at 2-8°C.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
This product is intended for use by IVD manufacturers.
Contact customer service for assistance: oem.reagents@emdmillipore.com
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2