MAB8006
Anti-Hepatitis E Virus ORF2.1 Antibody, clone 4B2
clone 4B2, Chemicon®, from mouse
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting
Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2