MAB318-AF488
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LNC1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, chicken, mouse, frog, zebrafish, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tyrosine Hydroxylase in rat cortical neurons.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2