HG000C23
Violet Red Bile Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
skład
Agar, 12.0 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Crystal Violet, 0.002 g/L
Lactose, 10.0 g/L
Neutral Red, 0.03 g/L
Peptone, 7.0 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C23.500)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Do not Autoclave or Overheat
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3