Kluczowe dokumenty
AB10339
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-UGT1a1
serum, Chemicon®
Synonim(y):
UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
9 UDP-glukuronozylotranferaz (UGT) kodowanych przez locus UGT1 u ludzi jest kluczowymi enzymami w metabolizmie większości leków, a także substancji endogennych, takich jak kwasy żółciowe, kwasy tłuszczowe, steroidy, hormony, neuroprzekaźniki i bilirubina.
Immunogen
Epitop: AA W42 - K80
Rekombinowany UGT1a1
Zastosowanie
Wykryj UGT1a1 przy użyciu tego przeciwciała anty-UGT1a1 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot.
Opis wartości docelowych
60 kDa
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
  • Specyfikacja
  • Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Robert Roos et al.
    Toxicology, 284(1-3), 42-53 (2011-04-05)
    PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl) is a persistent and accumulating polychlorinated biphenyl abundantly present in food and the environment. In this study, we used highly purified PCB 180 (dioxinlike impurities: 2.7 ng TEQ(WHO)/g PCB 180) in a 28-day toxicity study in young