1.02144
Calcium hydrogen phosphate
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 341(ii)
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Calcium hydrogen phosphate, Calcium orthophosphate, Calcium phosphate dibasic
About This Item
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
fine powder
siła działania
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
wielkość cząstki
(see specification)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp
370 °C (decomposition)
gęstość
2.89 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+]
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1