Merck
860456P
Avanti
N-C16-deoxysphingosine
N-palmitoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/16:0), powder
Synonim(y):
N-hexadecanoyl-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/16:0); N-C16-1-deoxyCer; 110994
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H67NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860456P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860456P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860456P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)