Merck
850726P
Avanti
18:1 (Δ9-Trans) PE
1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:1(9E)/18:1(9E))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.03
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850726P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850726P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17+,20-18+/t39-/m1/s1
Klucz InChI
MWRBNPKJOOWZPW-GPADLTIESA-N
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850726P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)