Kluczowe dokumenty
Z742477
Optional tube holder for BeadBlaster
Benchmark Scientific D2400-R5
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Właściwości
Holds 12 x 5 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D2400-R5
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
5ml Tube Holder for D2400
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)