Z740587
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 3000 mL, subdivision, 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 125 mL (graduations: 250-3000 mL)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
3000 mL
Opis ogólny
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Inne uwagi
Browse all glass beakers
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)