Kluczowe dokumenty
GF59916673
Tantalum
foil, 10m coil, thickness 0.04mm, coil width 1mm, annealed, 99.9%
Synonim(y):
Tantalum, TA000357, Ta
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Próba
99.9%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
572 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 599-166-73
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
10 m × 0.04 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)