Kluczowe dokumenty
GF56935604
Iron
foil, 10mm disks, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Synonim(y):
Iron, FE000380
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 569-356-04
rezystywność
9.71 μΩ-cm
śr. × grubość
10 mm × 0.15 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)