Merck
GF38277478
Tungsten
rod, 100mm, diameter 6.35mm, centerless ground, 99.95%
Synonim(y):
Tungsten, W 007925, W
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 382-774-78
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 6.35 mm
tw
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N