930911
Praseodymium nitrate hexahydrate
99.99% (trace rare earth metals basis)
Synonim(y):
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, Nitric acid praseodymium(3+) salt, Praseodymium trinitrate, Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Poziom jakości
Próba
99.99% (trace rare earth metals basis)
Postać
crystals
zanieczyszczenia
≤150 ppmtrace (rare earth metals)
≤500 ppm (trace metals)
mp
<100 °C ((lit.))
rozpuszczalność
H2O: soluble ((lit.))
gęstość
2.233 g/cm3 ((lit.))
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Klucz InChI
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2