Kluczowe dokumenty
900041
Sigma-Aldrich
Iron oxide (II,III), nanopowder
15 nm avg. part. size (TEM), NHS ester functionalized
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
Formularz
nanopowder
powder
śr. rozm. cząst.
15 nm (TEM)
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Iron oxide nanoparticles exhibit biocompatibility and non-toxicity and are used as magnetic resonance imaging contrast agents, gene carriers for gene therapy, therapeutic agents for hyperthermia-based cancer treatment, magnetic sensing probes for in vivo diagnostics and for target specific drug delivery.
Informacje prawne
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)