Merck
637947
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethylene-2-13C bromohydrin
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.777 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1
Klucz InChI
LDLCZOVUSADOIV-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)