Merck
451061
Sigma-Aldrich
3-Iodo-1-propanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
I(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556 (lit.)
bp
115 °C/38 mmHg (lit.)
gęstość
1.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCI
InChI
1S/C3H7IO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Klucz InChI
CQVWOJSAGPFDQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)