Merck
295507
Sigma-Aldrich
Chloromethane
≥99.5%
Synonim(y):
Methyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.49
Beilstein:
1696839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1.74 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3796 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
1169 °F
granice wybuchowości
19 %
bp
−24.2 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 5.32 g/L at 25 °C
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Klucz InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Conversion of chloromethane over metal-exchanged zeolite ZSM-5 catalyst with alkaline earth metals and some transition metals has been studied. Chloromethane has been reported as chemical intermediate during the production of gasoline from methane. Catalytic conversion of chloromethane over HSAPO-34 to light olefins has been studied by in situ FTIR spectroscopy and catalytic testing. Chloromethane is a gaseous natural product implicated in methylation processes in PheUinus pomaceus. Chloromethane acts as methyl donor in veratryl alcohol biosynthesis in the lignin-degrading fungi.
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Gas 1B - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Urogenital tract
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)