Merck
245879
Sigma-Aldrich
1-Bromopinacolone
technical grade, ~90%
Synonim(y):
1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, Bromomethyl tert-butyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.05
Beilstein:
506485
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
~90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-194 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Bromopinacolone acts as a reversible competitive inhibitor for acetylcholinesterase in the hydrolysis of acetylcholine.
Inne uwagi
Contains 1,1-dibromopinacolone and pinacolone
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)