Merck
134481
Sigma-Aldrich
Vinyl neodecanoate, mixture of isomers
contains 5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Neodecanoic acid, vinyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C9H19CO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
60-216 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-14-11(13)9-7-6-8-10-12(2,3)4/h5H,1,6-10H2,2-4H3
Klucz InChI
TVFJAZCVMOXQRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)