Análisis de patógenos y deteriorantes
La determinación de patógenos se utiliza para identificar microorganismos patógenos en entornos de fabricación, ingredientes o productos acabados que podrían perjudicar al consumidor. Los diferentes tipos de patógenos abarcan cepas bacterianas específicas, virus, hongos o parásitos que pueden provocar enfermedades en el huésped. Durante todo el proceso de producción, desde las materias primas hasta el screening del producto acabado, se analiza continuamente la presencia de patógenos para garantizar la seguridad del consumidor. Estos análisis están sujetos a estrictas normativas de salubridad alimentaria.
Métodos de detección de patógenos
- Métodos de siembra en placa convencionales con enriquecimiento de cultivos y soluciones de siembra en placas rápidas
- Métodos con medios listos para usar
- Tecnología ELISA y de inmunoanálisis
- Detección molecular y PCR
- Pruebas de flujo lateral
Microorganismos indicadores
Mientras que el análisis de patógenos se realiza para buscar patógenos específicos, la determinación de microorganismos indicadores pretende verificar la salubridad y la desinfección general. Los indicadores microbianos son microorganismos que no son necesariamente patógenos, pero que indican la posible presencia de patógenos. La detección de microorganismos indicadores significa que el producto ha estado expuesto a condiciones que podrían provocarle un mayor riesgo de contaminación por patógenos. Los patógenos pueden ser difíciles de detectar. Sin embargo, a menudo se utilizan los análisis de microorganismos indicadores como métodos añadidos para evaluar las condiciones higiénicas de un producto o de un entorno de fabricación.
Ensayo de deteriorantes microbiológicos
El análisis de deteriorantes microbiológicos es el proceso de determinación de la presencia de microorganismos que provocan el deterioro de los productos, afectando a su calidad y su inocuidad. Abarcan bacterias grampositivas y gramnegativas, así como levaduras y hongos. Los microorganismos deteriorantes no son patógenos, pero pueden cambiar las propiedades físicas, como la textura, el olor, el sabor y el color, o las propiedades químicas de un producto y hacerlo inadecuado para su consumo. El deterioro puede ocurrir en cualquier etapa a lo largo de la cadena alimentaria y debe formar parte del control de calidad microbiológico. Los requisitos analíticos varían de unas industrias a otras, dependiendo de los diferentes parámetros de deterioro.
Artículos técnicos relacionados
- An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease
- Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
- Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
- Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
- Ver todo (46)
Protocolos relacionados
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells. Yeast cultures can be grown, maintained, and stored in liquid media or on agar plates using techniques similar to those for bacterial cultures.
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.