PCR cuantitativa (qPCR)
![SYBR Green-based qPCR qPCR basada en SYBR Green](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/genomics/SYBR-Green-based-qPCR/SYBR-Green-based-qPCR.jpg)
En la PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR) se utilizan moléculas reporteras fluorescentes que permiten la cuantificación de los productos amplificados. Como en la PCR convencional, se amplifica un molde de ADN, ADNc o ARN, pero en cada ciclo se controlan las señales fluorescentes para una cuantificación relativa o absoluta. Esta técnica es útil para numerosas áreas de investigación, como el análisis de la expresión génica, el genotipado, el análisis de microARN, los análisis de variación genética y los análisis de proteínas.
Cómo analizar los datos de la qPCR
La fluorescencia de las moléculas reporteras se mide y cuantifica; normalmente estas moléculas son o bien colorantes (es decir, SYBR® Green, bromuro de etidio), que se intercalan entre las bases de la doble hélice de ADN, o bien sondas diseñadas para unirse a una secuencia específica (es decir, balizas moleculares, sondas TaqMan® ) en el ADN.
Cuantificación relativa de los datos de la qPCR
Hay dos métodos principales de cuantificación de los datos de la qPCR. La cuantificación relativa, el método más común, utiliza la información ΔΔCt, mediante la cual se determina la proporción de expresión o abundancia del gen específico en la muestra, en comparación con un gen control, y se normaliza con la proporción de expresión de un gen de referencia. Dado que los valores de eficiencia E para los genes específico y de referencia difieren, este método también explica las diferencias en los valores de E. Este método se utiliza con más frecuencia en el análisis de la expresión génica.
Cuantificación absoluta de los datos de la qPCR
El segundo método, la cuantificación absoluta, es más común en microbiología medioambiental y hace uso de la curva patrón (SC). En el método de la curva patrón se utilizan series de dilución de la concentración de muestra conocida, N0, para crear una curva patrón utilizando la regresión lineal de log(N0) frente al ciclo umbral (CT). Esto se utiliza luego para calcular las concentraciones de molde de la muestra. La base de este método es que el valor de eficiencia de la muestra es el mismo que la del patrón.
Artículos técnicos relacionados
- After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
- Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
- PCR assay guide navigates you through primer validation and other assay optimization factors to ensure high sensitivity and specificity for optimum DNA/ RNA quantification.
- The entire PCR workflow is vulnerable to factors which introduce variability. Many of the variable components are unavoidable, such as the source of the sample or the requirement for a reverse transcription step. Assay design is also highly variable and can make the difference between PCR success and failure and also contributes to the reproducibility and sensitivity of an assay.
- Dual-Labeled Probes are the most common probe type for qPCR and are often referred to as hydrolysis probes.
- Ver todo (39)
Protocolos relacionados
- Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
- Chromatin Immunoprecipitation quantitative real-time PCR (ChIP-qPCR) is commonly used in studies that focus on specific genes and potential regulatory regions across differing experimental conditions and data analysis. qPCR enables DNA analysis in real time by analyzing fluorescent signal intensities that are proportional to the amount of amplicon.
- Primer Concentration Optimization Protocol is an approach to create a matrix of reactions. This is used to test a range of concentrations for each primer against different concentrations of the partner primer.
- Once an assay has been optimized, it is important to verify the reaction efficiency. This information is important when reporting and comparing assays. In this example protocol, the assay efficiency is compared over a wide and narrow dynamic range of cDNA concentrations.
- Multiplex qPCR employing probe-based chemistries is a demanding application that often requires extensive optimization and validation.
- Ver todo (33)