Inmunoelectrotransferencia
La transferencia Western o inmunoelectrotransferencia es una técnica analítica bien establecida para detectar, analizar y cuantificar proteínas. Este método se utiliza mucho para detectar moléculas proteicas específicas en muestras complejas como homogeneizados de tejidos y lisados celulares. La transferencia Western implica normalmente la separación de proteínas mediante electroforesis en gel seguida de la transferencia a una membrana de nitrocelulosa o de difluoruro de polivinilideno (PVDF). Una vez transferidas las proteínas, pueden teñirse para su visualización e identificarse directamente mediante secuenciación N-terminal, espectrometría de masas o inmunodetección.
En la inmunodetección de la transferencia Western, las proteínas se identifican mediante su unión a anticuerpos específicos. Normalmente se utiliza un anticuerpo primario en combinación con un anticuerpo secundario conjugado con HRP o AP para la detección quimioluminiscente o colorimétrica utilizando un sustrato adecuado. También puede utilizarse un anticuerpo primario o secundario marcado con fluorescencia para la visualización directa.
La inmunoelectrotransferencia se utiliza mucho en bioquímica para detectar la presencia de proteínas específicas, determinar el alcance de las modificaciones postraduccionales, verificar la expresión de proteínas en aplicaciones de clonación, analizar los niveles de expresión de proteínas y biomarcadores, en la cartografía de epítopos de anticuerpos y para comprobar la presencia de marcadores de enfermedad en entornos clínicos.
La necesidad de analizar simultáneamente más proteínas en muestras limitadas ha impulsado la investigación para mejorar la sensibilidad y la velocidad de las técnicas de transferencia. La transferencia doble elimina los falsos positivos causados por interacciones inespecíficas. La transferencia far-western permite la detección de interacciones específicas entre proteínas. La transferencia southwestern se utiliza para identificar proteínas que interactúan con secuencias de ADN específicas. La transferencia de tiras múltiples aumenta el rendimiento al tiempo que minimiza la variabilidad entre transferencias. Se están desarrollando nuevas tecnologías para reducir las cantidades de proteína requeridas para producir una señal y mejorar las capacidades cuantitativas de la transferencia Western.
Nuestro manual de transferencia de proteínas contiene consejos y trucos útiles para ayudarle a obtener resultados listos para publicar.
Artículos técnicos relacionados
- Technical Support in Antibody Basics includes basic structure, classes and normal immunoglobulin ranges.
- We offer a broad range of alkaline phosphatase enzymes and substrates that are optimized for conjugation to antibodies and other proteins for your specific application needs.
- Loading controls in western blotting application.
- Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins extracted by boiling skin, tendons, ligaments, bones, etc. in the water.
- The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.
- Ver todo (32)
Protocolos relacionados
- Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
- Western blot protocol with workflow steps for different blot procedures, describing the electrophoretic transfer of proteins from SDS polyacrylamide gels to sheets of nitrocellulose. Also known as Immunoblotting protcol.
- 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP)/nitro blue tetrazolium (NBT) is an ideal insoluble substrate for use with alkaline phosphatase. This system produces a blue-purple product. The intense color can be observed visually, is very stable, and will not fade upon exposure to light.
- This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
- The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Ver todo (18)
Procedimiento de trabajo
Electroforesis en gel
Se utiliza la electroforesis en gel de proteínas para separar y resolver las proteínas antes de la transferencia. La mezcla de proteínas preparada se ejecuta en un gel de poliacrilamida para clasificar las proteínas por peso molecular y carga.
Transferencia a una membrana
Las proteínas separadas en el gel por la electroforesis se inmovilizan al transferirlas a una membrana de PVDF o de nitrocelulosa. En la transferencia se utiliza corriente eléctrica para arrastrar proteínas del gel a la membrana (electrotransferencia).
Detección
La proteína diana se detecta utilizando un anticuerpo primario en combinación con un anticuerpo secundario conjugado con HRP o AP y un sustrato quimioluminiscente o colorimétrico adecuado, o utilizando un anticuerpo primario o secundario marcado con fluorescencia.