V900208
Ethylene glycol
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
1,2-Ethanediol
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?