V800443
Agua
suitable for HPLC, Vetec™
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Agua, suitable for HPLC
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3 mmHg
product line
Vetec™
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?