V800164
Dimetilsulfóxido
AR, ≥99.5%
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
grade
AR
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Caution
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)