Documentos clave
G006160
GC Analysis of D & L-Carvone Enantiomers on Astec CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 40 °C (1 min), then 2 °C/min to 170 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: D & L- Carvone Mix, neat, (L in excess)
application(s)
flavors and fragrances
Legal Information
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)