Key Documents
G006036
GC Analysis of Distilled Lime Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Distilled Lime Oil, Mexico, neat (W263109)
application(s)
flavors and fragrances
Legal Information
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)