Documentos clave
G005041
GC Analysis of 2-Hydroxy-2-Trifluoromethyl Propionic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-DP
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
sample: peaks 1 & 2: 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid methyl ester enantiomers
application(s)
chemicals and industrial polymers
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)