Documentos clave
G004664
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)