Documentos clave
713-0089
Menthol enantiomers
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: α-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24310)
oven: 110 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each component
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
Legal Information
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    (+)-Neomenthol
    (−)-Menthol
    (−)-Neomenthol
    (+)-Menthol
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)