Documentos clave
56729
Supelco
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.020 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
L × O.D. × I.D.
0.5 m × 1/16 in. × 0.020 in.
color
yellow band
General description
En acero inoxidable 316, DE 1/16 in.. Una pieza de cada. Las de 5 cm, 10 cm y 20 cm de longitud son rectas, las de otras dimensiones son arrolladas.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)