442311
2,4-Diaminotoluene
analytical standard
Sinónimos:
4-Methyl-m-phenylenediamine
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
283-285 °C (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
GC Analysis of Anilines on Equity®-5